Key Documents
1.02382
Supelco
Cloruro de calcio dihydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Dicloruro de calcio
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CaCl2 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
147.01
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-140-8
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.0-102.0% (complexometric)
form
solid
potency
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
impurities
≤0.003% Oxidizing substances (as NO3)
≤0.01% Insoluble matter
pH
4.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Al: ≤0.0001%
Ba: ≤0.003%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0003%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Mg and allied cations: ≤0.5%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
Sr: ≤0.05%
heavy metals: ≤5 ppm
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Cloruro de calcio como nuevo estabilizador del virus de la fiebre aftosa y su aplicación en la formulación de la vacuna: se demuestra el uso innovador del cloruro de calcio dihidratado para estabilizar los virus de la fiebre aftosa, mejorando la eficacia y la estabilidad de las vacunas (Jin JS, et al., 2024).
  • Regulación eficiente de la acumulación de cadmio por cloruro de carboximetilamonio en el arroz: se comenta el papel del cloruro de calcio dihidratado en la absorción y la regulación de los metales pesados en las plantas, demostrando su potencial para la limpieza medioambiental y prácticas agrícolas más seguras (Fu L, et al., 2024).
  • Impregnación y microencapsulación simultáneas de CaCl(2) utilizando gel de sílice y metilcelulosa para aplicaciones de almacenamiento de energía térmica: destaca el uso del cloruro cálcico dihidratado en sistemas de almacenamiento de energía, enfatizando su capacidad para mejorar las propiedades térmicas y la eficiencia energética (Shervani S, et al., 2024).
  • Precipitación de carbonatos microbiológicamente inducida para la descontaminación causada por metales pesados, iones y elementos radiactivos: se exploran las aplicaciones medioambientales del cloruro de calcio dihidratado en la biodescontaminación, particularmente en el tratamiento de aguas y suelos contaminados con metales pesados y materiales radiactivos (Taharia M, et al., 2024).
  • Salogeles de polímeros híbridos para el atrapamiento reversible de materiales de almacenamiento de energía térmica basados ​​en hidratos salinos: se investiga la integración del cloruro de calcio dihidratado en matrices poliméricas para el almacenamiento reversible de energía térmica, ofreciendo avances en la ciencia de los materiales y la gestión de la energía (Rajagopalan KK, et al., 2024).
Linkage
Sustituye a: CX0134; CX0130-1 CX0134-1; CX0134-3; CX0130; CX0130-6
Analysis Note
Valoración (complexométrica): 99,0 - 102,0 %
Identidad: pasa la prueba
Aspecto de la disolución: pasa la prueba
Materia insoluble: ≤ 0,01 %
Acidez o alcalinidad: pasa la prueba
Valor de pH (5%; agua, 25 °C): 4,5 - 8,5
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,005 %
Metales pesados (ACS): ≤ 5 ppm
Al (Aluminio): ≤ 0,0001 %
Ba (Bario):
≤ 0,003 %
: pasa la prueba
Fosfatos (PO): ≤ 0,0005 %
Fe (Hierro): ≤ 0,0003 %
K (Potasio): ≤ 0,01 %
Mg (Magnesio): ≤ 0,005 %
Na (Sodio): ≤ 0,01 %
NH₄ (Amonio): ≤ 0,005 %
Sr (estroncio): ≤ 0,05 %
Magnesio y metales alcalinos: ≤ 0,5 %
Sustancias oxidantes (como NO₃): ≤ 0,003 %
Se ajusta a ACS, React. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Learn about the photometric determination of nitrate ions in soil using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Photometric determination of nitrite ions in soil samples by Griess method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Learn about the photometric determination of nitrate ions in compost using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Learn about the photometric determination of nitrate ions in compost using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Ver todo