Key Documents
1.09058
Supelco
Disolución de ácido clorhídrico
c(HCl) = 0.5 mol/l (0.5 N), reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
Sinónimos:
Ácido clorhídrico solution, Disolución de cloruro de hidrógeno, Cloruro de hidrógeno solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
36.46
MDL number:
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
Disolución de ácido clorhídrico, c(HCl) = 0.5 mol/l (0.5 N), Titripur®, reag. USP
agency
reag. USP
Quality Level
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
packaging
Titripac® of
concentration
0.5 M
technique(s)
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Posibilidades y limitaciones de la determinación ICP-espectrométrica del contenido total de estaño, sus especiaciones inorgánicas y orgánicas en aguas con diferentes niveles de salinidad-Parte 1: determinación del contenido total de estaño: en este estudio se utiliza una disolución de ácido clorhídrico en la preparación de muestras de agua para el análisis espectrométrico con ICP para determinar el contenido total de estaño, demostrando su versatilidad en química ambiental (Temerdashev et al., 2023).
  • Determinación espectrofluorométrica de orfenadrina, dimenhidrinato y cinarizina mediante técnicas directas y sincrónicas con evaluación del verdor: se destaca la aplicación de la disolución de ácido clorhídrico en técnicas espectrofluorométricas para la determinación de compuestos farmacéuticos, haciendo hincapié en métodos analíticos sostenibles (Ghonim et al., 2023).
  • Tricloruro de fosforilo: método de determinación en la atmósfera del lugar de trabajo: en este trabajo se discute el uso de la disolución de ácido clorhídrico en el muestreo de aire y los métodos analíticos para determinar la presencia de tricloruro de fosforilo en entornos laborales, garantizando la seguridad en el trabajo (Kowalska y Wasilewski, 2023).
  • Síntesis de nanopartículas de almidón de tamaño controlado y nanocompuestos de almidón superparamagnético por método de microemulsión: se emplea la disolución de ácido clorhídrico en la síntesis de nanopartículas y nanocompuestos de almidón, demostrando su papel en aplicaciones avanzadas de la ciencia de los materiales (Morán et al., 2023).
Features and Benefits
Acreditación:
Esta disolución volumétrica es analizada por nuestro laboratorio de calibración D-K-15185-01-00, acreditado según la DIN EN ISO/IEC 17025, para el análisis de concentraciones de cantidad de sustancia en disoluciones volumétricas por DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - Organismo Nacional de Acreditación Alemán). El certificado de acreditación puede encontrarse en www.sigmalaldrich.com/ISO17025
Packaging
Los números de referencia (SKU)-tamaño de envase que acaban en «3» son SmartChemicals con una etiqueta RFID para la transferencia perfecta de datos al instrumento, por ejemplo, xxxxxx1003 o xxxxxxx 4003. Más información en www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Sistema de envasado Titripac® - todos los números de referencia (SKU)-tamaño de envase que acaban en "4000, 4003, 9010, 9013» - más información en www.sigmaaldrich.com/Titripac
Analysis Note
Forma líquida
Concentración de cantidad de sustancia 0,4975 - 0,5025 mol/l.
Incertidumbre de la medición ± 0,0015 mol/l.
Compatibilidad con los SRM del NIST
La concentración se determina mediante valoración volumétrica y se refiere a 20 °C.
La concentración de cantidad de sustancia de esta disolución volumétrica es compatible con el material de referencia patrón primario (SRM) del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Gaithersburg, EE.UU. (tris(hidroximetil)aminometano SRM 723 del NIST) mediante el patrón volumétrico tris(hidroximetil)aminometano (referencia 1.02408), material de referencia certificado según ISO 17034, analizado por nuestro laboratorio de calibración acreditado de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania, según DIN EN ISO/IEC 17025. La incertidumbre se expresa como incertidumbre expandida de la medición con un factor de cobertura k = 2 que cubre un nivel de confianza del 95 %.
Nota: El título es un factor de corrección para variaciones de la disolución volumétrica, el equipo de valoración, la temperatura y otras condiciones de laboratorio. Para la obtención de resultados de valoración correctos se recomienda determinar un valor con el equipo específico del laboratorio y en condiciones específicas de laboratorio directamente después de la apertura de una nueva botella y a intervalos de tiempo regulares.
Legal Information
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.