Key Documents
1.08543
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, pure
≥99.8% (GC), for molecular biology
Sinónimos:
Alcohol etílico
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
46.07
Beilstein/REAXYS Number:
1718733
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
200-578-6
NACRES:
NA.22
product name
Etanol, for molecular biology
vapor density
1.59 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
683 °F
potency
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
19 %, 60 °F
impurities
DNAses (nicking-activity), none detected
RNAses, none detected
≤0.0001% Heavy metals (as Pb)
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
color
colorless
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
transition temp
flash point 12 °C
density
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
para biología molecular
Application
Etanol para biología molecular. Nº de CAS 64-17-5, Número EC 200-578-6.
Analysis Note
Aspecto (color)incoloroAspecto (descripción)transparentePureza(GC)≥ 99,8 %Acidez≤ 0,0002 meq/gAlcalinidad≤ 0,0002 meq/gMetales pesados (como Pb)≤ 0,0001 %ADNasas (actividad melladora)no detectablesARNasasno detectables
Footnote
1La distribución y el uso del alcohol etílico en Suiza requiere una autorización de la Swiss Federal Alcohol Administration
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3