Documentos clave
1.07979
Supelco
Thiourea
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Thiourea, Thiocarbamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CH4N2S
Número de CAS:
Peso molecular:
76.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número índice de la CE:
200-543-5
NACRES:
NB.21
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
reag. Ph. Eur.
Formulario
solid
temp. de autoignición
440 °C (Dust)
potencia
1750 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
169-173 °C
solubilidad
137 g/L
densidad
1.405 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
640 kg/m3
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
S=C(N)N
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Clave InChI
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay: ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance of solution (50 g/l; water): Clear to almost clear and colorless.
Melting point: 174 - 178 °C
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.1 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.5 %
Sensitivity to bismuth: passes test
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3
Urea GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.08487
Urea
DTT crystalline powder, =97% (Ellman′s reagent), Mr 154.3
Roche
DTT-RO
DTT