Documentos clave
1.07838
Supelco
Antimony(III) chloride
for analysis EMSURE® ACS
Sinónimos:
Antimony(III) chloride, Antimonous acid, Antimony trichloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cl3Sb
Número de CAS:
Peso molecular:
228.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
233-047-2
NACRES:
NA.21
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
presión de vapor
0.16 hPa ( 20 °C)
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99.0% (bromometric)
Formulario
solid
impurezas
≤0.005% Substances insoluble in hydrochloric acid
≤0.02% Matter insoluble in chloroform
bp
233 °C/1013 hPa
mp
73 °C
solubilidad
931 g/L (Hydrolysis)
densidad
3.14 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
1600 kg/m3
trazas de anión
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
As: ≤0.005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.003%
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C22H23ClN2O8.3ClH.Sb/c1-21(32)7-6-8-15(25(2)3)17(28)13(20(24)31)19(30)22(8,33)18(29)11(7)16(27)12-10(26)5-4-9(23)14(12)21;;;;/h4-5,7-8,15,26-27,31-33H,6,24H2,1-3H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3/b20-13+;;;;/t7-,8-,15-,21-,22-;;;;/m0..../s1
Clave InChI
LIARQHHWPMTMFO-CRPMINNHSA-K
Aplicación
  • Syntheses and characterization of novel antimony (III) and bismuth (III) derivatives containing β-enamino ester along with antimicrobial evaluation, DFT calculation, and cytotoxic study.: This study involved the synthesis and characterization of novel antimony(III) chloride derivatives. The research highlighted its applications in antimicrobial evaluation, density functional theory (DFT) calculations, and cytotoxic studies, demonstrating the compound′s potential in developing new antimicrobial agents (Sangwan et al., 2024).
Ligadura / enlace
Replaces: AX1675
Nota de análisis
Assay (bromometric): ≥ 99.0 %
Matter insoluble in chloroform: ≤ 0.02 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
As (Arsenic): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.003 %
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable