1.07284
Peptone from gelatin
pancreatic digested, suitable for microbiology
Sinónimos:
Peptone from gelatin
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
Número índice de la CE:
293-431-0
NACRES:
NA.74
Productos recomendados
origen biológico
animal
Nivel de calidad
Ensayo
15.5-17.0% amino-nitrogen basis (purity)
Formulario
powder
pH
6-7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
solubilidad
550 g/L
densidad aparente
420 kg/m3
aplicaciones
microbiology
temp. de almacenamiento
15-25°C
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Appearance: Lightly yellow to lightly brownishyellow fine powder.
Appearance of solution (5 %; water): Clear and yellow to brownishyellow.
pH-value (5 %; water): 6.5 - 7.5
Amino nitrogen (as N): 2.2 - 3.2 %
Total nitrogen (N) (Kjeldahl): 15.5 - 17.0 %
Sulfated ash (800 °C): ≤ 15.0 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 6.0 %
Ca (Calcium): ≤ 0.2 %
Suitability for microbiology: passes test
Identity (NIR): passes test
Appearance of solution (5 %; water): Clear and yellow to brownishyellow.
pH-value (5 %; water): 6.5 - 7.5
Amino nitrogen (as N): 2.2 - 3.2 %
Total nitrogen (N) (Kjeldahl): 15.5 - 17.0 %
Sulfated ash (800 °C): ≤ 15.0 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 6.0 %
Ca (Calcium): ≤ 0.2 %
Suitability for microbiology: passes test
Identity (NIR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable