1.06757
Metil 4-hidroxibenzoato
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Metil 4-hidroxibenzoato
About This Item
Productos recomendados
agency
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Quality Level
vapor pressure
0.000005 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
99.0-100.5% (HPLC)
99.0-102.0% (acidimetric)
form
solid
autoignition temp.
>600 °C
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
5.8 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
125 °C
solubility
1.88 g/L
density
1.38 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O(C)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
InChI key
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
General description
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
Legal Information
Disclaimer
Related product
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
334.4 °F
flash_point_c
168 °C
Los clientes también vieron
Artículos
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.