Merck
1432005
USP
Metilparabeno
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Metil 4-hidroxibenzoato, Éster metílico del ácido p-hidroxibenzoico, Metil parabeno, NIPAGIN
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H4CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
152.15
Beilstein:
509801
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
parabens
fabricante / nombre comercial
USP
mp
125-128 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
Clave InChI
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Este producto se suministra conforme a lo indicado y especificado por la farmacopea emisora. Toda la información proporcionada en apoyo de este producto, incluidas las SDS y cualquier folleto de información sobre el producto se ha elaborado y publicado bajo la autoridad de la farmacopea emisora. Si desea más información y soporte, diríjase a la página Web de la Farmacopea emisora.
Aplicación
Patrón de referencia de la USP del metilparabeno para ser utilizado únicamente en pruebas y ensayos de calidad específicos.
También se utiliza para preparar disoluciones patrón, disoluciones patrón de reserva, disoluciones de idoneidad del sistema y disoluciones de reserva de idoneidad del sistema para la valoración, la identificación y la prueba de rendimiento de acuerdo con las siguientes monografías de la Farmacopea de los Estados Unidos (USP):
  • Metilparabeno[1]
  • Metilparabeno de sodio[2]
  • Disolución para administración por vía oral de dexametasona[3]
  • Etilparabeno de sodio[4]
  • Benzaldehído[5]
Nota de análisis
Estos productos están indicados sólo para utilizar en pruebas y análisis. No están pensados para administración en humanos ni en animales y no pueden utilizarse para diagnóstico, tratamiento o curación de ningún tipo de enfermedad.  .
Otras notas
Es posible que se apliquen restricciones de venta
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
334.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
168 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Methylparaben
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 36(5), 5886-5886 (2020)
Methylparaben Sodium
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(5), 5887-5887 (2014)
Ethylparaben Sodium
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 41(1), 5773-5773 (2016)
Dexamethasone Oral Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(6), 1288-1288 (2014)
Benzaldehyde
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 38(1), 5632-5632 (2020)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf