1.06691
Sodium thioglycolate
suitable for microbiology
Sinónimos:
Sodium thioglycolate, Thio glycolic acid sodium salt, Thio glycocoll sodium salt, Mercapto acetate sodium salt,,
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.1 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Formulario
solid
envase
pkg of 500 g
condiciones de almacenamiento
(Tightly closed)
pH
6.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
260-335 °C
solubilidad
609.1 g/L
densidad aparente
200 kg/m3
aplicaciones
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].SCC(=O)[O-]
InChI
1S/C2H4O2S.Na/c3-2(4)1-5;/h5H,1H2,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clave InChI
GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Los clientes también vieron
Artículos
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.