1.06360
Sodium bromide
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Sodium bromide, Bromo sodium
About This Item
Productos recomendados
Agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Nivel de calidad
presión de vapor
1.3 hPa ( 806 °C)
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulario
solid
técnicas
API processing | salt formation: suitable
pH
5.74 (22.5 °C, 430 g/L in H2O)
solubilidad
946 g/L
densidad
3.2 g/cm3 at 25 °C
aplicaciones
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicación
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable