Key Documents
1.05593
Supelco
Sodium hydroxide solution
21%, for analysis, EMSURE®
Sinónimos:
Hidróxido de sodio solution
About This Item
Fórmula lineal:
NaOH
Número de CAS:
Peso molecular:
40.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352305
NACRES:
NA.21
product name
Disolución de hidróxido de sodio al 21%, for analysis EMSURE®
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
Quality Level
product line
EMSURE®
form
liquid
concentration
19.0-21.8% NaOH
impurities
≤0.001% Fe (Iron)
≤0.002% Heavy metals (as Pb)
≤0.005% Chloride (Cl)
≤0.005% Sulfate (SO4)
≤0.2% Carbonate (as Na2CO3)
pH
>11 (20 °C in H2O)
density
1.219 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
General description
La disolución de hidróxido de sodio al 21% (producto de calidad EMSURE®) está optimizada para análisis regulados y aplicaciones de laboratorio muy exigentes. También ofrece la mayor calidad y especificaciones sin parangón para proporcionarle un control completo de las condiciones de ensayo y eliminar las incertidumbres. Este reactivo es ideal para procedimientos analíticos exigentes que requieren límites de detección bajos y máxima sensibilidad.
Application
  • Reciclaje de hormigón geopolímero: se discute la utilización de la disolución de hidróxido de sodio en los procesos de reciclaje de hormigón geopolímero a base de metacaolín o escorias, mejorando la sostenibilidad de los materiales de construcción bajo condiciones de congelación y descongelación (Liu M, Liu H, et al., 2024).
  • Recuperación de torio y volframio: se detalla el uso de disolución de hidróxido de sodio en procesos híbridos de electrólisis-nanofiltración para la recuperación de metales valiosos de los residuos industriales, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental y a la recuperación de recursos (Man GT, Albu PC, et al., 2024).
  • Dinámica de adsorción de CO2: se destaca el uso de una disolución de hidróxido de sodio impregnada en carbón activado para la adsorción de CO2, demostrando su eficacia en el control de la contaminación medioambiental y proporcionando información sobre la optimización de las condiciones de adsorción utilizando la metodología de superficie de respuesta (Borisut P, Tangsathitkulchai C, et al., 2024).
  • Cuantificación del ácido hidroxicinámico: se describe un nuevo método de HPLC-UV en el que se utiliza la hidrolización con disolución de hidróxido de sodio para la cuantificación del ácido trans-p-hidroxicinámico y sus ésteres en hojas vegetales, promoviendo la química analítica en investigación farmacéutica y nutracéutica (Lu SH, Liang XN, et al., 2023).
Features and Benefits
  • Las especificaciones más amplias en todo el mundo: Probado para hasta 70 parámetros, pureza extraordinaria, valores limitantes muy bajos
  • Mayor precisión y control de análisis      
  • Optimizado para análisis muy exigentes y cruciales      
  • Ideal para el desarrollo del método      
  • Sin interferencias ni contaminación debido a impurezas desconocidas
Analysis Note
Valoración (acidimétrica): 19,0 - 21,8 %
Carbonatos (como Na₂CO₃): ≤ 0,2  %
Cloruros (Cl): ≤ 0,005 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,005 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,002 %
Fe (Hierro): ≤ 0,001 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1