1.04731
mio-inositol
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., NF, FCC
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
mio-inositol, Hexahidroxiciclohexano, ciclohexanohexol, meso-inositol, mio-inositol
About This Item
Productos recomendados
agency
NF
Ph. Eur.
Quality Level
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
225-227 °C
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H
Inchi Key
CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
General description
Como parte de nuestro programa EMPROVE®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
Legal Information
Disclaimer
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Artículos
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.