1.04413
Mercury(II) sulfate solution 200 g/l
in diluted sulfuric acid for determination of COD acc. to DIN 38409-H 43-1 (short-term experience)
Formulario
liquid
clases funcionales de analito
chemical oxygen demand (COD)
técnicas
photometry: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
densidad
1.3 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
Nota de análisis
Concentration (H₂SO₄): 173.0 - 180.0 g/l
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable