1.04323
agar de triptona y soja modificado - Medios de cultivo deshidratados
NutriSelect® Prime, with Lecithin and Polysorbate 80, USP, EP, JP, EN 17141, ISO 21149, powder, Suitable for use in Halal and Kosher certified processes
Sinónimos:
TSA, soy agar, CASO agar, Casein-peptone Soymeal-peptone Agar, TSA medium, soybean casein digest agar, tryptic soy (caso) agar, tryptic soy agar dehydrated, Tryptone Soy Agar, Casein Soya Agar, Soybean Casein digest Agar
About This Item
Productos recomendados
agency
EN 17141
EP
ISO 21149
JP
USP
Quality Level
form
powder
manufacturer/tradename
NutriSelect® Prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.3 ± 0.2 (25.0 °C)
application(s)
cosmetics
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
nonselective for
General description
This modification of Tryptic Soy Agar contains lecithin and polysorbate 80 (also known as Tween® 80) to inactivate residual disinfectants when sampling. EP, JP, USP, EN 17141 and EN ISO 21249 recommend incorporating lecithin to neutralize quaternary ammonium compounds (QACs), para-hydroxybenzoates (parabens) and bis-biguanides and to add polysorbate 80 to neutralize QACs, iodine and parabens. Polysorbate 80 is reported as well for neutralizing phenols, hexachlorophene, and formalin.
Tryptic Soy Agar (TSA) with Lecithin and Polysorbate 80 can be used to prepare plates for different usage, e.g. contact plates for surface-sampling, plates for surface-plating and air-sampling techniques, for membrane filtration and for pour-plating technique.
Application
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Artículos
Halal-certified culture media prevent non-halal ingredient contamination, enabling microbiological QC testing without losing certification.
Descubra las implicaciones de los medios de cultivo con ingredientes no halal ocultos en las áreas de producción con certificación halal y cómo puede evitarse ese riesgo con medios con certificación halal. Realice pruebas de control de calidad microbiológico (QC) en zonas de producción con certificación halal sin riesgo de perder su certificación.
Descubra las implicaciones de los medios de cultivo con ingredientes no halal ocultos en las áreas de producción con certificación halal y cómo puede evitarse ese riesgo con medios con certificación halal. Realice pruebas de control de calidad microbiológico (QC) en zonas de producción con certificación halal sin riesgo de perder su certificación.
Descubra las implicaciones de los medios de cultivo con ingredientes no halal ocultos en las áreas de producción con certificación halal y cómo puede evitarse ese riesgo con medios con certificación halal. Realice pruebas de control de calidad microbiológico (QC) en zonas de producción con certificación halal sin riesgo de perder su certificación.