Merck
Todas las fotos(7)
Key Documents
1.03053
Supelco
N,N-Dimetilformamida
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
DMF, NSC 5356
About This Item
Fórmula lineal:
HCON(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
73.09
Beilstein/REAXYS Number:
605365
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
200-679-5
NACRES:
NA.05
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
833 °F
potency
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
15.2 %
impurities
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.0005 meq/g Titrable acid
≤0.003 meq/g Titrable base
≤0.1% Water
evapn. residue
≤0.001%
color
clearAPHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
transition temp
flash point 57.5 °C
solubility
soluble 1000 g/L
density
0.944 g/mL (lit.)
cation traces
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
General description
Los disolventes de grado EMSURE son idóneos para un amplio espectro de aplicaciones clásicas de laboratorio y se utilizan a menudo en aplicaciones de laboratorio reguladas y muy exigentes. EMSURE proporciona las mejores y más extensas especificaciones de productos en todo el mundo. Declaramos que nuestra gama EMSURE cumple la normativa ACS, la sección de reactivos de la Farmacopea Europea (React. Ph Eur) y las normas ISO.
Application
Disolvente para muchos compuestos orgánicos hidrófobos.
Analysis Note
Pureza (GC): ≥ 99,8 %
Identidad (IR): conforme
Aspecto: transparente
Color: ≤ 10 Hazen
Ácido valorable: ≤ 0,0005 meq/g
Base valorable: ≤ 0,003 meq/g
Densidad (d 20 °C/20 °C): 0,949 - 0,952
Índice de refracción (n 20/D): 1,429 - 1,431
Punto de ebullición: 152 - 154 °C
Al (Aluminio): ≤ 0,00005 %
B (Boro): ≤ 0,000002 %
Ba (Bario): ≤ 0,00001 %
Ca (Calcio): ≤ 0,00005 %
Cd (Cadmio): ≤ 0,000005 %
Co (Cobalto): ≤ 0,000002 %
Cr (Cromo): ≤ 0,000002 %
Cu (Cobre): ≤ 0,000002 %
Fe (Hierro): ≤ 0,00001 %
Mg (Magnesio): ≤ 0,00001 %
Mn (Manganeso): ≤ 0,000002 %
Ni (Níquel): ≤ 0,000002 %
Pb (Plomo): ≤ 0,00001 %
Sn (Estaño): ≤ 0,00001 %
Zn (Cinc): ≤ 0,00001 %
Residuos de evaporación: ≤ 0,001 %
Agua: ≤ 0,10 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
greener alternative product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
135.5 °F - closed cup
flash_point_c
57.5 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.