1.02930
1,2-Dichlorobenzene
for extraction analysis EMSURE®
Sinónimos:
1,2-Dichlorobenzene, o-Chlorobenzene
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1.33 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
640 °C
potencia
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
2.2-12 % (v/v)
impurezas
≤0.0001% Chloride (Cl)
≤0.0001% Fe (Iron)
≤0.0001% Heavy metals (as Pb)
≤0.001% Free acid (as HCl)
≤0.005% Sulfated ash
≤0.01% Water
bp
180 °C/1013 hPa
mp
-17 °C
temperatura de transición
flash point 66 °C
solubilidad
0.13 g/L
densidad
1.31 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Clc1c(cccc1)Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
Clave InChI
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Otras notas
Información legal
Para utilizar con
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
66.0 °C - closed cup