Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
1.02832
Supelco
Ciclohexano
EMPLURA®
Sinónimos:
Hexahydrobenzene, Hexamethylene, Naphthene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12
Número de CAS:
Peso molecular:
84.16
Beilstein:
1900225
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191504
Número índice de la CE:
203-806-2
NACRES:
NA.21
Ensayo:
≥99% (GC)
bp:
80.7 °C (lit.)
presión de vapor:
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
2.9 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
EMPLURA®
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
500 °F
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
9 %
impurezas
≤0.001% Free acid (as CH3COOH)
≤0.05% Water
índice de refracción
n20/D 1.426 (lit.)
Viscosidad cinemática
1.26 cSt(20 °C)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point -18 °C
solubilidad
0.05 g/L
densidad
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
Clave InChI
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Cyclohexane can be used as a solvent:
  • To study thermal degradation of low-density polyethylene (LDPE) wastes.[1]
  • In the enantioselective reductive alkylation reaction in the presence of Ir-ferrocenyl diphosphine as a catalyst.[2]
  • To synthesize hydroxyl-terminated polybutadiene (HTPB) via anionic polymerization of butadiene in the presence of an initiator.[3]
  • In the enantioselective hydrogenation of ethyl pyruvate to R(+)ethyl lactate in the presence of Pt/zeolite catalyst.[4]
Nota de análisis
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Free acid (as CH₃COOH): ≤ 0.001 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.778 - 0.779
Readily carbonizable substances: conforms
Water: ≤ 0.05 %
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-20 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Use of cyclohexane as solvent in thermal degradation of low density polyethylene wastes
Karaduman A, et al.
Polymer-Plastics Technology and Engineering, 41(4) (2002)
Synthesis of hydroxyl-terminated polybutadiene possessing high content of 1, 4-units via anionic polymerization
Chen Ji-ming, et al.
Chinese Journal of Polymer Science, 28(5) (2010)
Iridium ferrocenyl diphosphine catalyzed enantioselective reductive alkylation of a hindered aniline
Blaser H-U, et al.
Synlett, 1999(1) (1999)
Enantioselective hydrogenation of ethyl pyruvate: Long-term performance of chirally modified Pt/zeolite catalysts
Bohmer U, et al.
Catalysis Today, 60(3-4) (2000)