Merck
1.01806
SAFC
Benzoato de bencilo
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Benzoato de bencilo
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H12O2
Número de CAS:
Peso molecular:
212.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
204-402-9
agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
vapor pressure
<0.1 hPa ( 25 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
autoignition temp.
480 °C
bp
324 °C/1013 hPa
mp
21 °C
transition temp
flash point 158 °C
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
InChI key
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El bencilbenzoato es el éster del ácido benzoico y del alcohol bencílico. Debido a sus características antimicrobianas, suele utilizarse como conservante en formulaciones farmacéuticas y cosméticos. También se utiliza como disolvente en preparaciones cosméticas.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
El producto no está indicado para utilizarse como biocida en virtud de la normativa mundial sobre biocidas.,como la Ley Federal sobre insecticidas, fungicidas y rodenticidas de la EPA de EE.UU.′, el Reglamento Europeo de Productos Biocidas, la Agencia Reguladora del control de Plagas de Canadá, el Reglamento de Productos Biocidas de Turquía, ley de gestión de la seguridad de los productos químicos de consumo y los biocidas de Corea’(K-BPR), entre otros.
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
298.4 °F - closed cup
flash_point_c
148 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3
Artículos
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.