Key Documents
1.01126
Supelco
Dihidrogenofosfato de amonio
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Dihidrogenofosfato de amonio
About This Item
Fórmula lineal:
(NH4)H2PO4
Número de CAS:
Peso molecular:
115.03
MDL number:
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
231-764-5
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
0.066 hPa ( 125 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
potency
5750 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
3.8-4.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
190 °C
density
1.80 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800‑1100 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Síntesis y caracterización de nanopartículas de hidroxiapatita a partir de hidróxido de calcio contaminado con gases emitidos por chimeneas de la industria del vidrio: se explora la síntesis de nanopartículas de hidroxiapatita utilizando dihidrogenofosfato de amonio, detallando el proceso y las técnicas de química analítica involucradas. El estudio proporciona información sobre las posibles aplicaciones medioambientales e industriales de este método, ofreciendo un enfoque innovador para la síntesis de materiales (Abdelmoaty y Mousa, 2024).
  • Nanocorte inducido por grabado con ácido de un nanoreactor de LaNiO(3)/N,P-rGO autoensamblado con forma de matriz de fotodiodos trasplantados de LaNiO(3) para una eficiente evolución fotocatalítica del hidrógeno: se discute el uso de dihidrogenofosfato de amonio en la creación de nanoreactores basados en LaNiO(3) a través de técnicas de grabado ácido. Los materiales resultantes muestran aplicaciones prometedoras en la fotocatálisis y la producción de hidrógeno, lo que ilustra la utilidad del compuesto en tecnologías de energía renovable (Zou et al., 2024).
  • Síntesis sostenible y ecológica en microondas de nano-hidroxiapatita a partir de cáscaras de huevo descarbonizadas: se utiliza dihidrogenofosfato de amonio en un proceso de química verde para sintetizar nano-hidroxiapatita a partir de cáscaras de huevo, enfatizando los beneficios ambientales y la sostenibilidad de este enfoque en la ciencia de los materiales (Mahmoud, 2024).
  • Sensor bioquímico autoalimentado para la agricultura inteligente habilitado por un nanogenerador triboeléctrico con señal mejorada: en esta innovadora investigación se utiliza dihidrogenofosfato de amonio en el desarrollo de un sensor bioquímico autoalimentado para aplicaciones agrícolas, destacando su papel en la mejora de la sensibilidad y la sostenibilidad de los dispositivos (Gao et al., 2024).
  • Control terapéutico de la vancomicina en pacientes quirúrgicos mediante un método de HPLC validado: en este ensayo clínico, el dihidrogenofosfato de amonio se emplea como parte de un método de cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) para supervisar la vancomicina en pacientes quirúrgicos, demostrando su papel crucial en la mejora de la precisión analítica y la atención al paciente (Akram et al., 2024).
Linkage
Sustituye a: AX1350; AX1350-1; AX1350-20
Analysis Note
Valoración (acidimétrica): ≥ 99,0 %
Materia insoluble: ≤ 0,005 %
Valor de pH (5 %; agua, 25 °C): 3,8 - 4,4
Valor de pH (2,3%; agua): aprox. 4,2
Cloruros (Cl): ≤ 0,0005 %
Nitratos (NO₃): ≤ 0,001 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,005 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcio): ≤ 0,001 %
Fe (Hierro): ≤ 0,001 %
K (Potasio): ≤ 0,005 %
Mg (Magnesio): ≤ 0,0005 %
Na (Sodio): ≤ 0,005 %
Se ajusta a ACS, React. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c