Key Documents
1.01253
SAFC
Almidón
soluble extra pure
Sinónimos:
Almidón
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H10O5)n
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
EC Index Number:
232-686-4
Quality Level
pH
6.0-7.5 (25 °C, 20 g/L in H2O)
solubility
50 g/L
bulk density
300 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12-/m1/s1
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
General description
Ofrecemos una gama de materias primas fundamentales de gran calidad, además de la documentación y la experiencia para ayudar a nuestros clientes a cumplir con los estrictos requisitos normativos. Nuestra cartera SAFC® de productos de gran calidad resiste estrictos procedimientos de control de calidad.
Application
El almidón soluble extra puro es adecuado para utilizar en procesos farmacéuticos.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c