Key Documents
1.00800
Millipore
Caldo de triptona y soja - Medios de cultivo deshidratados
GranuCult® prime, EP, JP, USP, granular, irradiated, suitable for aseptic process simulation
Sinónimos:
Caldo de digerido de soja y de caseína, TSB, CASO, caldo de hidrolizado de caseína de soja, caldo de triptona y soja, caldo de triptona soja, SCDB, caldo de digerido de caseína y soja, Caldo CASO, Caldo de hidrolizado de caseína y de soja, Caldo de soja y caseína, Caldo triptona soja, TSB
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
41106200
NACRES:
NA.74
agency
EP
JP
USP
Quality Level
sterility
irradiated
form
granular
feature
granulated
packaging
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
media fill: suitable
microbiological culture: suitable
solubility
30 g/L
bulk density
570 kg/m3
application(s)
aseptic process simulation
pharmaceutical
compatibility
stand alone
storage temp.
15-25°C
suitability
anaerobic bacteria
General description
Los medios granulados son filtrables en frío e irradiados con rayos gamma para la validación microbiológica de procesos de llenado aséptico (prueba de llenado de medios o simulación de procesos asépticos). Los medios se suministran en triple envoltura y preparados para salas limpias para la máxima seguridad de los procesos asépticos. Son granulados, lo que garantiza una excelente solubilidad incluso en agua fría. La filtrabilidad en frío se consigue mediante pruebas exhaustivas que abarcan materias primas, muestras de preproducción, control durante el proceso y del producto final
Application
El caldo es adecuado para pruebas de llenado de medios o simulación de procesos asépticos según las recomendaciones de la “FDA Aseptic Guide” en líneas de producción aséptica. Debido a la rica base de nutrientes, este medio también es adecuado para el cultivo incluso de microorganismos con condiciones de cultivo muy exigentes. Este medio líquido encuentra su aplicación en la industria farmacéutica.
Linkage
Sustituye a: 1008005007
Other Notes
Modo de acción: El medio de cultivo deshidratado se irradia con 48-76 kGy de radiación gamma. La intensidad de la irradiación garantiza la destrucción de bacterias, esporas, virus y micoplasmas. Proporciona un mayor nivel de seguridad con respecto a los microorganismos resistentes a la radiación que otros productos comercializados.
Footnote
Ofrecemos dos tipos de medios: los medios de cultivo granulados superiores GranuCult® y los rentables medios en polvo NutriSelect®, en función de sus requisitos.
Se añaden las designaciones básica, plus o superior para indicar el nivel de control de calidad, desde el control de calidad básico hasta el control de calidad estándar plus y superior para cumplir toda la normativa.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
High quality granulated and ready-to-use culture media irradiated for accurate and reliable aseptic process simulations.
High quality granulated and ready-to-use culture media irradiated for accurate and reliable aseptic process simulations.
High quality granulated and ready-to-use culture media irradiated for accurate and reliable aseptic process simulations.
High quality granulated and ready-to-use culture media irradiated for accurate and reliable aseptic process simulations.