Documentos clave
1.00045
Millipore
Suplemento selectivo MUP
For the preparation of TOS-MUP agar, For the enumeration of Bifidobacteria
Sinónimos:
Suplemento selectivo MUP, suplemento MUP
About This Item
Código UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.74
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Agency
ISO 29981
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
técnicas
microbiological culture: suitable
aplicaciones
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Bifidobacterium spp.
Descripción general
El suplemento selectivo MUP contiene mupirocina de litio en forma liofilizada. La mupirocina de litio inhibe de forma selectiva el crecimiento de las bacterias del ácido láctico típicas de los productos lácteos, como lactobacilos, lactococos, estreptococos y Leuconostocs, mientras que las bifidobacterias pueden crecer sin inhibición.
Aplicación
El suplemento selectivo MUP se utiliza como suplemento para la preparación del agar TOS-MUP. Es idóneo para el recuento de bifidobacterias en los productos lácteos (probióticos, yogures, productos semejantes a yogures y productos lácteos secos, como las leches para lactantes que contienen bifidobacterias).
Ligadura / enlace
Sustituye a: 1.00045.0017
Nota de análisis
Aspecto (transparencia): transparente
Analizado como suplemento en agar TOS-propionato (1.00043.0500).
Recuperación en medio problema
- Bifidobacterium animalis subsp. lactis ATCC 27536:
≥ 70 %
- Bifidobacterium breve ATCC 15700: ≥ 70 %
- Bifidobacterium longum ATCC 15707: ≥ 70 %
Crecimiento
- Lactobacillus casei ATCC 393 (WDCM 00100):
sin crecimiento
- Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842 (WDCM 00102): sin crecimiento
- Streptococcus salivarius subsp. thermophilus DSM 20259: sin crecimiento
Incubación: 72 horas a 37°C, condiciones anaerobias.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the quantity of mupirocin per vial please? Does it require pre-dissolution in DMSO before use?
    1 answer
    1. The typical composition (per vial) is: Lithium mupirocin 25 mg.
      And the final concentration per liter is: Lithium mupirocin 50 mg (conforms with ISO 29981/IDF 220: 2010).
      The preparation is as follows:
      Add 25 ml of sterile, deionized water to the lyophilizate in the original vial and dissolve by carefully swirling. Add the solved supplement to the base culture medium that has been cooled to 48°C ± 1°C.
      Helpful?
  2. Hi! I have TOS agar in the glass tube about 18 ml. How do I put MUP supplement into 18 ml tube as the supplement is pallet and it's hard to weigh out?So If you could give me solution to make this supplement in solution, that would be great!
    1 answer
    1. The preparation instructions for the supplement state that 25 mL of sterile purified water should be added to the vial to dissolve. For usage, 5 mL of supplement solution is added to 95 mL of the agar base and then dispensed to tubes or plates. The 18 mL volume of agar base would require the addition of 947 µL of supplement solution.