Key Documents
1.04699
Sigma-Aldrich
Aceite de inmersión
for microscopy
About This Item
UNSPSC Code:
41122605
NACRES:
NA.21
Quality Level
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
color
light yellow
refractive index
n20/D 1.515-1.517
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
El aceite de inmersión para microscopia es de naturaleza oleosa y tiene un índice de refracción definido de aproximadamente 1,516. Es importante observar que el índice de refracción (nD) es de alrededor de 1,5, similar al del vidrio. Esto permite conseguir un aceite de inmersión homogéneo. Los medios de inmersión se utilizan junto con los objetivos de inmersión y se colocan entre la superficie de la muestra y la lente del microscopio. Los aceites de inmersión eliminan prácticamente la desviación del haz de luz de modo que se aumenta considerablemente la eficacia de la lente. El aceite de inmersión para microscopia se produce a partir de un componente natural y se desarrolla, certifica y registra como un producto CE / DIV. Si desea más información, consulte las instrucciones de uso (IFU). Las IFU pueden descargarse de esta página web.
1046990001 viene en gotero de plástico y 1046990100 es una botella de vidrio de 100 ml.
Analysis Note
Índice de refracción (n 20/D): 1,515 - 1,517
Densidad (d 20 °C/ 4 °C): 1,0245 - 1,0265
Transmisión (380 nm; 1 cm): ≥ 65 %
Transmisión (400 nm; 1 cm): ≥ 78 %
Transmisión (450 nm; 1 cm): ≥ 90 %
Fluorescencia (como quinina a 365 nm): ≤ 1500 ppb
Viscosidad (20 °C): 100 - 120 mPa∙
Idoneidad para microscopia: pasa la prueba
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Hongming Ma et al.
mBio, 11(2) (2020-03-12)
Although the pathogen recognition receptor pathways that activate cell-intrinsic antiviral responses are well delineated, less is known about how the host regulates this response to prevent sustained signaling and possible immune-mediated damage. Using a genome-wide CRISPR-Cas9 screening approach to identify