Merck
Todas las fotos(8)
Key Documents
07-030
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-dimetil-histona H3 (Lys4)
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
H3K4me2, Histone H3 (di methyl K4), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
unpurified
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
Tetrahymena sp., human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
dimethylation (Lys4)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
La listona H3 es una de las cinco proteínas histonas principales implicadas en la estructura de la cromatina de las células eucariotas. Caracterizada por un dominio globular principal y una larga cola N terminal, la H3 participa en la estructura de ′collar de perlas′ de los nucleosomas. La cola N-terminal de la histona H3 sobresale del centro globular del nucleosoma y puede experimentar varios tipos diferentes de modificaciones epigenéticas que influyen en los procesos celulares. Entre estas modificaciones se cuentan la unión covalente de grupos metilo o acetilo a los aminoácidos lisina y arginina y la fosforilación de la serina o la treonina.
Specificity
Reconoce la H3 dimetilada (Lys4), PM ~ kDa. Especificidad demostrada por ELISA utilizando péptidos metilados.
Se prevé amplia reactividad cruzada entre especies.
Immunogen
Epítopo:histona H3 dimetilada (Lys4)
Péptido sintético conjugado con KLH (ARTMe2KQTAR-GC) que corresponde a los aminoácidos 1-8 de la histona H3 humana.
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Inmunoprecipitación de la cromatina:
5 μl de un lote anterior de histona H3 metilada inmunoprecipitada de 1 x 106 células 3T3/A31.
Inmunocitoquímica:
La dilución 1:500 de un lote anterior demostró inmunotinción positiva para la histona H3 metilada en células L6 fijadas con paraformaldehído al 4 % y permeabilizadas usando Triton X-100 al 0,1 %.
Se ha publicado el uso del anticuerpo anti-dimetil-histona H3 (Lys4) (anticuerpo policlonal de conejo) y se ha validado en CHIP, DB, ICC, IF, WB, PIA, ChIP-seq. para detectar la dimetil-histona H3 (Lys4), también conocida como H3K4me2, histona H3 (di metil K4).
Subcategoría investigación
Histonas
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en extracto ácido de HeLa.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: una dilución 1-2000-1:10 000 de este anticuerpo detectó la histona H3 metilada en proteínas extraídas con ácido de células HeLa.
una dilución 1:2000-1:5000 de un lote anterior detectó la histona H3 metilada en proteínas extraídas con ácido de las células HeLa y de tetrahymena.
Target description
Aprox. 17 kDa
Physical form
Antisuero policlonal de conejo que contiene azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Sin purificar
Sin purificar
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras la primera descongelación, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Extracto ácido de células HeLa
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
The requirements for COMPASS and Paf1 in transcriptional silencing and methylation of histone H3 in Saccharomyces cerevisiae.
Mueller, JE; Canze, M; Bryk, M
Genetics null
Dorota Skowronska-Krawczyk et al.
Development (Cambridge, England), 131(18), 4447-4454 (2004-09-03)
Basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factors such as atonal homolog 5 (ATH5) and neurogenin 2 (NGN2) determine crucial events in retinogenesis. Using chromatin immunoprecipitation, we demonstrate that their interactions with target promoters undergo dynamic changes as development proceeds in the chick
Pharmacologic inhibition of epigenetic modifications, coupled with gene expression profiling, reveals novel targets of aberrant DNA methylation and histone deacetylation in lung cancer.
Zhong, S; Fields, CR; Su, N; Pan, YX; Robertson, KD
Oncogene null
Epigenetic changes to the MDR1 locus in response to chemotherapeutic drugs.
Baker, EK; Johnstone, RW; Zalcberg, JR; El-Osta, A
Oncogene null
Distribution of histone H3.3 in hematopoietic cell lineages.
Jin, C; Felsenfeld, G
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null