Merck
Todas las fotos(7)
Key Documents
06-935
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-receptor α de estrógenos
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
ER-alpha, Estradiol receptor, Nuclear receptor subfamily 3 group A member 1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (immunogen homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ESR1(2099)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Esr1(24890)
General description
El receptor de estrógenos alfa es una proteína de 65 kDa y un miembro de la familia de receptores nucleares de esteroides. El receptor de estrógenos alfa es un factor de transcripción activado por ligando que, cuando se une al estrógeno, induce un cambio conformacional que permite la dimerización y la unión a las secuencias de los elementos de respuesta a estrógenos. Cuando se une al ADN, el receptor de estrógenos alfa puede regular positiva o negativamente la transcripción del gen. Al igual que otros receptores de hormonas esteroides, los receptores de estrógenos son proteínas intracelulares. Los receptores de estrógenos desempeñan un papel importante en la regulación del crecimiento y diferenciación de las glándulas mamarias. Los tumores de mama que son RE positivos también pueden mostrar una respuesta más favorable a los tratamientos anti-estrógenos.
Specificity
Este anticuerpo reconoce el C-terminal del receptor de estrógenos alfa.
Immunogen
Epítopo: C-terminal.
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde al C-terminal del receptor de estrógenos alfa de rata.
Application
  • Aplicaciones probadas
  • Análisis mediante inmunohistoquímica (parafina): una dilución 1:400 de un lote representativo detectó receptores de estrógenos en cortes tisulares de estómago humano, cáncer de útero humano, cáncer de mama humano y cáncer de cuello uterino humano.
  • Análisis mediante inmunoprecipitación: 4 µg de un lote representativo provocó inmunoprecipitación de los receptores de estrógenos en lisado de células MCF-7.
  • Análisis de inmunocitoquímica: una dilución 1:500 de un lote representativo detectó receptores de estrógenos en células MCF-7.
  • Nota: El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas ya que las muestras y las condiciones experimentales pueden variar con el usuario final. "
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anti-receptor de estrógenos, número de ref. 06-935, es un anticuerpo policlonal de conejo que detecta el receptor de estrógenos y se ha probado para ser utilizado en Western Blotting, inmunocitoquímica, inmunoprecipitación e inmunohistoquímica (parafina).
Subcategoría de investigación
Hormonas y receptores
Quality
Evaluada mediante inmunoelectrotransferencia (WB) en lisado de células MCF-7. Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): una dilución 1:1 000 de este anticuerpo detectó el receptor de estrógenos en lisado de células MCF-7.
Target description
~58 kDa observados. UniProtKB/Swiss-Prot P06211 (ESR1_RAT) enumera un peso molecular de 67 kDa Se puede observar un peso molecular de entre 52 y 58 kDa debido a isoformas variantes en algunos lisados celulares (Al-Bader, M.D. (2006). Reprod Biol Endocrinol. 4:13.; Geisler, J.G. et al. (2002). Diabetes. 51(7):2158-2169.). Pueden verse bandas no caracterizadas a un peso molecular: de ~10 kDa, ~35 kDa, ~41 kDa, ~105 kDa y ~220 kDa en algunos lisados celulares.
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células MCF7
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Transcriptional regulation by a naturally occurring truncated rat estrogen receptor (ER), truncated ER product-1 (TERP-1).
Schreihofer, D A, et al.
Molecular Endocrinology, 13, 320-329 (1999)
Neurochemical characterization and sexual dimorphism of projections from the brain to abdominal and subcutaneous white adipose tissue in the rat.
Adler, ES; Hollis, JH; Clarke, IJ; Grattan, DR; Oldfield, BJ
The Journal of Neuroscience null
Specific modulation of estrogen receptor mRNA isoforms in rat pituitary throughout the estrous cycle and in response to steroid hormones.
Friend, K E, et al.
Molecular and cellular endocrinology, 131, 147-155 (1997)
Region and sex differences in constituent dopamine neurons and immunoreactivity for intracellular estrogen and androgen receptors in mesocortical projections in rats.
Kritzer, MF; Creutz, LM
The Journal of Neuroscience null
Differential expression of oestrogen receptor alpha following reproductive experience in young and middle-aged female rats.
E M Byrnes,J A Babb,R S Bridges
Journal of Neuroendocrinology null