Key Documents
06-600
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-NR2B
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
N-methyl D-aspartate receptor subtype 2B, N-methyl-D-aspartate receptor subunit 2B, N-methyl-D-aspartate receptor subunit 3, glutamate receptor subunit epsilon-2, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 2B
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat (based on 100% sequence homology)
species reactivity (predicted by homology)
monkey (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Grin2B(537804)
chimpanzee ... Grin2B(473373)
dog ... Grin2B(494009)
human ... GRIN2B(2904)
mouse ... Grin2B(14812)
rat ... Grin2B(24410)
rhesus monkey ... Grin2B(698571)
General description
Los receptores NMDA son una clase de receptores ionotropos del glutamato. Se ha demostrado que el canal del receptor NMDA está involucrado en la potenciación a largo plazo, un aumento dependiente de la actividad en la eficiencia de la transmisión sináptica que se cree que subyace a ciertos tipos de memoria y aprendizaje. Los canales del receptor NMDA son heterómeros compuestos por la subunidad principal del receptor NMDAR1 (GRIN1) y 1 o más de las 4 subunidades del NMDAR2: NMDAR2A (GRIN2A), NMDAR2B (GRIN2B o NR2B), NMDAR2C (GRIN2C) y NMDAR2D (GRIN2D). El GRIN2B puede ser un gen candidato para el trastorno neurodegenerativo de la atrofia dentato-rubro-pálido-luisiana (DRPLA). Las propiedades del NMDAR incluyen modulación por glicina, inhibición por Zn2+, bloqueo por Mg2+ dependiente de voltaje y gran permeabilidad al Ca2+. La implicación del NMDAR en el SNC se ha convertido en un área de atención para enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, la epilepsia y la muerte por isquemia de las células neuronales.
Specificity
NR2B; la secuencia inmunógena es idéntica en ratón, rata, humano, bovino, perro y chimpance. A veces se hace referencia a la NR2B humana como hNR3 en la bibliografía.
Immunogen
a.a. 1437-1456 de la NR2B madura de ratón o 1463-1482 del precursor de la NR2B; la señal corresponde a los restos de a.a. 1-26 [KFNGSSNG HVYEKLSSIESDV]. Esta secuencia es idéntica a la de los a.a. 1437-1456 de la NR2B madura de rata y los a.a. 1465-1484 de la NR3 humana, que contiene una lisina N-terminal.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección de la NR2B utilizando este anticuerpo anti-NR2B validado para utilizar en IC, IP e WB.
Subcategoría de investigación
Neurotransmisores y receptores
Enfermedades neurodegenerativas
Quality
Evaluada habitualmente mediante Western Blot en preparación microsómica cerebral de rata (Nº de ref. 12-144).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB):
0.5-2 μg/ml de este lote de anticuerpos detectaron la NR2B (~180 kDa) en preparaciones microsómicas cerebrales de rata (Nº de ref. 12-144).
Target description
180 kDa
Physical form
IgG policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M, NaCl 0,150 mM con acida sódica al 0,05 %. Disolución congelada.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Tejido cerebral de ratón
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Duncan Sinclair et al.
Journal of neurodevelopmental disorders, 8, 14-14 (2016-05-03)
Neurodevelopmental disorders such as autism spectrum disorders and schizophrenia differentially impact males and females and are highly heritable. The ways in which sex and genetic vulnerability influence the pathogenesis of these disorders are not clearly understood. The n-methyl-d-aspartate (NMDA) receptor
Perturbing PSD-95 interactions with NR2B-subtype receptors attenuates spinal nociceptive plasticity and neuropathic pain.
D'Mello, R; Marchand, F; Pezet, S; McMahon, SB; Dickenson, AH
Molecular Therapy null
Tianyun Zhao et al.
Scientific reports, 6, 26865-26865 (2016-05-27)
Ketamine is commonly used for anesthesia and as a recreational drug. In pregnant users, a potential neurotoxicity in offspring has been noted. Our previous work demonstrated that ketamine exposure of pregnant rats induces affective disorders and cognitive impairments in offspring.
Polyglutamine-modulated striatal calpain activity in YAC transgenic huntington disease mouse model: impact on NMDA receptor function and toxicity.
Cowan, CM; Fan, MM; Fan, J; Shehadeh, J; Zhang, LY; Graham, RK; Hayden, MR; Raymond, LA
The Journal of Neuroscience null
Peripheral N-methyl-d-aspartate receptors contribute to mechanical hypersensitivity in a rat model of inflammatory temporomandibular joint pain.
Ivanusic, JJ; Beaini, D; Hatch, RJ; Staikopoulos, V; Sessle, BJ; Jennings, EA
European Journal of Pain null