Key Documents
05-803
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Tau (isoforma de 3 repeticiones RD3), clon 8E6/C11
culture supernatant, clone 8E6/C11, Upstate®
Sinónimos:
G protein beta1/gamma2 subunit-interacting factor 1, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, microtubule-associated protein tau, microtubule-associated protein tau, isoform 4.
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
8E6/C11, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAPT(4137)
General description
Las proteínas asociadas a los microtúbulos, o MAPS, se unen a las subunidades de tubulina de las estructuras microtubulares y regulan su estabilidad funcional. En las células, las MAP se unen a los monómeros de tubulina y a la tubulina multimerizada. La unión de la MAP a la tubulina multimerizada estabiliza aún más la formación de estructuras de microtubulina de orden superior. La unión de la MAP a las estructuras microtubulares está mediada por fosforilación a través de la cinasa regulada por afinidad de los microtúbulos (MARK). La fosforilación libera las MAP unidas a los microtúbulos, desestabilizando la estructura e impulsando el desmontaje. Hay predominantemente dos tipos de MAP, la I y la II. La MAP de tipo II incluye la MAP2, la MAP4 y la tau, y se encuentra en el tejido nervioso. Existen seis isoformas de la tau en el tejido cerebral, que se distinguen por su número de dominios de unión. Tres isoformas tienen tres dominios de unión y las otras tres tienen cuatro dominios de unión. Los dominios de unión se encuentran en el extremo carboxi-terminal de la proteína y tienen carga positiva, lo que permite que se unan al microtúbulo cargado negativamente. Las isoformas con cuatro dominios de unión son mejores en la estabilización de los microtúbulos que las que tienen tres dominios de unión.
Specificity
Reconoce Tau (isoforma de 3 repeticiones RD3), Pm 45-65 kDa. Las bandas de mayor PM (68-72 kDa) representan la Tau fosforilada.
Se espera reactividad cruzada con ratones y bovinos debido a homología de secuencia.
Immunogen
Péptido sintético conjugado con tiroglobulina bovina que corresponde a los aminoácidos 209-224 (KHQPGGGKVQIVYKPV) de la Tau humana (isoforma RD3). En otras isoformas de huTau esta secuencia abarca los aminoácidos 267-316, omitiendo el segundo dominio de repetición donde une RD1 y RD3. La secuencia inmunizante es idéntica en humanos, ratones y bovinos.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-Tau (isoforma de 3 repeticiones RD3), clon 8E6/C11, es un anticuerpo contra Tau (isoforma de 3 repeticiones RD3) para su uso en IH y WB.
Inmunohistoquímica:
un laboratorio independiente ha comunicado que este anticuerpo detecta la proteína Tau (isoforma de 3 repeticiones RD3) en cortes cerebrales en parafina esterilizados en autoclave (de Silva, R., 2003).
Detección diferencial de taupatías:
(Togo, T., 2002.)
Subcategoría de investigación
Neurotransmisores y receptores
Enfermedades neurodegenerativas
Quality
Evaluada sistemáticamente mediante transferencia Western en fracción citosólica cerebral de rata.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB):
una dilución 1:1 000-1:4 000 de este lote detectó la Tau (isoforma de 3 repeticiones RD3) en lisados de la fracción citosólica cerebral de rata.
Target description
~ 45-65 kDa; formas fosforiladas a 68-72 kDa
Physical form
Sin purificar
Sobrenadante de cultivo de ratón que contiene azida sódica al 0,05 %. Congelado a -20°C.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial antes de retirar la tapa.
Recomendaciones de manipulación:
Tras la primera descongelación, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto. Nota: la variabilidad en las temperaturas del congelador por debajo de -20°C puede hacer que las disoluciones que contienen glicerol se congelen durante el almacenamiento.
Analysis Note
Control
Lisados de fracción citosólica cerebral de rata.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Marion Hogg et al.
Acta neuropathologica, 106(4), 323-336 (2003-07-29)
We report a case of rapidly progressive frontotemporal dementia presenting at age 33 years. At autopsy there was severe atrophy of the frontal and temporal lobes. Tau-positive Pick bodies, which ultrastructurally were composed of straight filaments, were present, accompanied by
Pamela McMillan et al.
The Journal of comparative neurology, 511(6), 788-803 (2008-10-18)
Tau is a microtubule-associated protein implicated in neurodegenerative tauopathies. Alternative splicing of the tau gene (MAPT) generates six tau isoforms, distinguishable by the exclusion or inclusion of a repeat region of exon 10, which are referred to as 3-repeat (3R)
Expression of the embryonal isoform (0N/3R) of the microtubule-associated protein tau in the adult rat central nervous system.
Torsten Bullmann,Wolfgang Hartig,Max Holzer,Thomas Arendt
The Journal of Comparative Neurology null
Garrett S Gibbons et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 77(3), 216-228 (2018-02-08)
Aggregation of tau into fibrillar structures within the CNS is a pathological hallmark of a clinically heterogeneous set of neurodegenerative diseases termed tauopathies. Unique misfolded conformations of tau, referred to as strains, are hypothesized to underlie the distinct neuroanatomical and
Michelle A Utton et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 22(15), 6394-6400 (2002-08-02)
We demonstrate that the microtubule-associated protein tau, in the form of enhanced green fluorescent protein (EGFP) tau, is transported along axons of neurons in culture in the slow component of axonal transport with a speed comparable with that previously measured