05-23-2150
PACAP 38, Ovine
More active than vasoactive intestinal peptide (VIP) in stimulating adenylate cyclase (EC₅₀ = 7 nM).
Sinónimos:
PACAP 38, Ovine, Pituitary Adenylate Cyclase Activating Polypeptide, HSDGIFTDSYSRYRKQMAVKKYLAAVLGKRYKQRVKNK-NH₂
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥96% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white to off-white
solubilidad
5% acetic acid: 1 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Adenylate cyclase
Envase
Advertencia
Secuencia
Reconstitución
Otras notas
Chastre, E., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 21239.
Le Meuth, V., et al. 1991. Am. J. Physiol. 260, G265.
Kimura, C., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun.166, 81.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable