Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
05-1075
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-FOXO1, clon 2H8.2
clone 2H8.2, from mouse
Sinónimos:
Forkhead box protein O1A, Forkhead in rhabdomyosarcoma, forkhead box O1, forkhead box O1A (rhabdomyosarcoma), forkhead homolog in rhabdomyosarcoma
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2H8.2, monoclonal
species reactivity
rat, human, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FOXO1(2308)
mouse ... Foxo1(56458)
General description
Los factores de transcripción Forkhead box O (FOXO) desempeñan un papel importante en la modulación de las funciones metabólicas. Dada la expresión relativamente elevada de la FOXO1 en los tejidos que responden a la insulina, este factor de transcripción está muy preparado para regular el metabolismo energético. Cuando los niveles de nutrientes e insulina son bajos, FOXO1 promueve la expresión de las enzimas gluconeogénicas. Por el contrario, en el estado alimentado, los niveles de insulina aumentan y estimulan la captación de glucosa principalmente en el músculo esquelético y otros órganos, entre ellos el tejido adiposo. Bajo ciertas condiciones fisiopatológicas, como la resistencia a la insulina, se ve comprometida la señalización negativa a FOXO1. (Gross, D.N., 2009).
Specificity
Este anticuerpo detecta la FOXO1.
La FOXO1 se desplaza entre el núcleo y el citosol.
Immunogen
Proteína recombinante etiquetada con GST que corresponde a toda la longitud de la FOXO1.
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Inmunocitoquímica: se utilizó una dilución 1:500 de un lote anterior.
Inmunocitoquímica: Datos de lote representativo.
Se utilizó una dilución 1:500 de un lote anterior.
Inmunohistoquímia (parafina): Datos de lote representativo.
Tinción óptima con recuperación del epítopo: Carcinoma ductal in situ.
Subcategoría de investigación
Factores de transcripción
Utilice el anticuerpo anti-FOXO1, clon 2H8.2 (anticuerpo monoclonal de ratón) validado en WB, ICC e IHC(P) para detectar la FOXO1, también conocida como proteína O1A de dominio de cabeza de tenedor [Forkhead box], Forkhead en el rabdomiosarcoma.
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células HEK293.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 2 µg/ml de este anticuerpo detectó la FOXO1 en lisado de células HEK293.
Target description
~78-82 kDa
Linkage
Sustituye a: 04-1005
Physical form
Monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8ºC desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células HEK293
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Visite la Librería de documentos
Dongjie Liu et al.
Oncology letters, 17(1), 450-455 (2019-01-19)
According to global cancer statistics in 2012, lung cancer (LC) was the most frequently diagnosed cancer and the leading cause of cancer-associated mortality among males worldwide. Owing to the limited therapeutic approaches available, novel methods for treating LC are required.
Jitendra Kumar et al.
Biological trace element research, 196(2), 552-564 (2019-12-13)
The excess fluoride intake has been shown to adversely affect male reproductive health. The aim of the present study was to investigate the key mechanism underlying fluoride-induced testicular dysfunction and the role of melatonin as a modulator of testicular metabolic
Jianyu Pang et al.
International journal of molecular sciences, 24(17) (2023-09-09)
Transcription factors (TFs) have been shown to play a key role in the occurrence and development of tumors, including triple-negative breast cancer (TNBC), with a worse prognosis. Machine learning is widely used for establishing prediction models and screening key tumor
Kevin Dessalle et al.
PloS one, 7(11), e50878-e50878 (2012-12-12)
SREBP-1 are ubiquitously expressed transcription factors, strongly expressed in lipogenic tissues where they regulate several metabolic processes like fatty acid synthesis. In skeletal muscle, SREBP-1 proteins regulate the expression of hundreds of genes, and we previously showed that their overexpression
Jitendra Kumar et al.
Environmental toxicology, 36(3), 396-407 (2020-10-25)
BPS has detrimental effects on human reproductive health and emerged as an environmental contaminant for global health concern. This study deals with the adverse impact of BPS exposure on testicular oxidative stress, inflammation and apoptosis in adult male golden hamster