M-077
1-Mononitroglycerin solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
1.0 mg/mL in acetonitrile
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@H](CO)CO[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H7NO5/c5-1-3(6)2-9-4(7)8/h3,5-6H,1-2H2
Clave InChI
HXWLJBVVXXBZCM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Growth of Arthrobacter sp. strain JBH1 on Nitroglycerin: This study highlights the novel capability of Arthrobacter sp. strain JBH1 to metabolize nitroglycerin as its sole source of carbon and nitrogen. The findings are critical for biotechnological applications aiming to biodegrade nitroglycerin residues in contaminated environments, presenting an effective bioremediation strategy for pollutants derived from pharmaceutical manufacturing processes (Husserl et al., 2010).
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)