850152P
Avanti
18:1 PI(5)P
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-5′-phosphate) (ammonium salt), powder
Sinónimos:
PIP[5′](18:1/18:1)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850152P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850152P-500ug))
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850152P
tipo de lípido
phospholipids
cardiolipins
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)