810185P
Avanti
TopFluor™ PI(4)P
Avanti Research™ - A Croda Brand 810185P, powder
Sinónimos:
1-oleoyl-2-{6-[4-(dipyrrometheneboron difluoride)butanoyl]amino}hexanoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol-4-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 50 μg (with stopper and crimp cap (810185P-50ug))
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810185P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)