Documentos clave
Z740999
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials test tube without rim
capacity 5 mL, O.D. × L 12 mm × 75 mm, round bottom
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
Materiales
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
Push fit
envase
pack of 50 ea
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
D.E. × L
12 mm × 75 mm
capacidad
5 mL
tubo diám.
12 mm
Descripción general
Clear, reusable 33 expansion borosilicate glass test tubes with round-bottom. Without rim.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)