Documentos clave
Z740575
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 250 mL, subdivision, 25 mL (graduations: 25-200 mL)
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
Características
subdivision 25 mL (graduations: 25-200 mL)
envase
pkg of 48 ea
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
250 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
Otras notas
Browse all glass beakers
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)