Z675504
IKA® fixing clips for flasks
AS 2.3 fixing clips, for flask volume 100 ml, 1/cs
Sinónimos:
flask clamps
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
Productos recomendados
Características
for flask size 100 mL
envase
pack of 1
case of 1 ×
fabricante / nombre comercial
IKA 1234500
Descripción general
Note: for attaching flasks to HS/KS 260 shaker holding flask attachment.
Información legal
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
obligatorio pero no suministrado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)