Documentos clave
CLS480115
Replacement clamps for use with Corning® LSE Orbital Shakers and Corning® LSE Low Speed Orbital Shakers
clamp for the 1 L Erlenmeyer flask, 1ea
Sinónimos:
erlenmeyer flask clamps, laboratory clamps
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 480115
idoneidad
suitable for (replacement clamps for Erlenmeyer flasks)
Descripción general
This is a clamp for the 1L erlenmeyer flask, for use with Corning LSE Orbital Shaker and Corning LSE Low Speed Orbital Shaker.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)