Z609692
Bohlender™ PTFE tubing
I.D. × O.D. 0.3 mm × 0.6 mm, L 10 m
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
envase
pkg of 10 m
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Bohlender
disponibilidad
not available in USA and Canada
D.I. × D.E.
0.3 mm × 0.6 mm
Longitud
10 m
pared tamaño
0.15 mm
Información legal
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)