Z562807
Wilmad® screw-cap NMR tube
frequency 600 MHz, diam. 5 mm, L 8 in.
Sinónimos:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Productos recomendados
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Wilmad 535-TR-8
Parámetros
600 MHz frequency
Longitud
8 in.
inclinación
6 μm
concentricidad
13 μm
Diámetro
5 mm
pared grosor
0.38 mm
Descripción general
Excellent for handling air-sensitive samples and in cell perfusion studies.
- 5 mm diameter tubes have size 8-425 caps (replacement: Z162566)
- 10 mm diameter tubes have size 15-425 caps (replacement: Z106518)
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)