Documentos clave
Z565229
Tubos para RMN Wilmad® 5 mm de diámetro, economía
frequency 600 MHz, L 7 in.
Sinónimos:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B)
borosilicate glass tube
colorless tube
Características
neck thread push fit
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Wilmad WG-1000-7
Parámetros
600 MHz frequency
Longitud
7 in.
inclinación
102 μm
concentricidad
102 μm
tubo diám.
5 mm
pared grosor
0.43 mm
Descripción general
Los tubos tienen fondos redondos e incluyen un punto de marcado pulido con chorro de arena para etiquetar las muestras. Tubos que miden 9 pulgadas (22,86 cm) de longitud para la preparación de patrones y para usar con colectores de descarga. Los tubos de RMN Wilmad económicos y desechables se utilizan mejor para espectroscopia de RMN de alto rendimiento. (Todos los tubos económicos vienen con tapones)
Información legal
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Does this product have 100 NMR tubes? Please confirm.
    1 answer
    1. Yes, this product is a pack of 100 NMR tubes.
      Helpful?
  2. does this tube come with the lid/cap? if not, what is the cap number?
    1 answer
    1. All economy tubes come with caps.