Z560421
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir and fritted disc
reservoir volume 1000 mL, top joint: threaded 45/40
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE stopcock
Junta
top joint: threaded45/40
grado
for chromatography
técnicas
HPLC: suitable
columna D.E. × L efectivo
57 mm × 508 mm
columna volumen
1000 mL
depósito volumen
1000 mL
idoneidad
suitable for chromatography
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)