Z560391
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir and fritted disc
reservoir volume 500 mL, top joint: threaded 29/32
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Materiales
PTFE stopcock
Junta
top joint: threaded29/32
grado
for chromatography
técnicas
HPLC: suitable
columna D.E. × L efectivo
38 mm × 560 mm
columna volumen
400 mL
depósito volumen
500 mL
idoneidad
suitable for chromatography
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)