Z548839
Aldrich® solvent-pouring funnel
stem L × O.D. 100 mm × 28 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
vástago Al × D.E.
100 mm × 28 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Unique, closed-end glass funnel has 2 mm diameter holes in the stem permitting the gentle addition of solvents to chromatography columns without disturbing the silica gel/sand layer. The top of the funnel is 75 mm in diameter.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)