Documentos clave
Z511447
Sigma-Aldrich
Lab spoons
stainless steel, L 9 in.
Sinónimos:
dispensing tool
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Materiales
stainless steel
envase
case of 6 ea
Longitud
9 in.
extremo de la cuchara tamaño
1 1/4 in. × 9/16 in.
Descripción general
One spoon end, and one blade (5/16 × 2in.)
Propiedades físicas
The grade of the stainless steel used is 320.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)