Z507695
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip
Fit #11 Ace-Thred, O.D. × L 10 mm × 150 mm, porosity 10-20 μm (D)
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 720208
D.E. × L
10 mm × 150 mm
tamaño de poro
10-20 μm porosity (D)
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)