Documentos clave
Z406635
Sigma-Aldrich
Borosilicate glass stirrer blade
W × L 19 mm × 48 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
glass
descripción
for shafts with button
Características
fits shaft o.d. 10 mm
for flask size 100 ‑ 500 mL
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 8083-04
An × L
19 mm × 48 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)