Z404381
IKA® stirring elements
Centrifugal (extendable blades), stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
IKA 0756900
eje tamaño
8 mm × 350 mm
agitador diám.
15-60 mm
Descripción general
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
Información legal
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)