Documentos clave
Z404306
IKA® stirring elements
R 1342 propeller stirrer, 4-bladed, stainless steel, 1/cs
Sinónimos:
stirring blade, stirring propeller
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
stainless steel
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
IKA 0741000
eje tamaño
8 mm × 350 mm
agitador diám.
50 mm
Descripción general
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
Standard stirring element. For drawing the material to be mixed from the top to the bottom. Local shearing forces. Generates axial flow in the vessel. Used at medium to high speeds.
  • Stirrer diameter: 50 mm
  • Shaft diameter: 8 mm
  • Shaft length: 350 mm
  • Speed max.: 2000 rpm
Información legal
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)