Documentos clave
Z219916
Sigma-Aldrich
Aldrich® hollow pennyhead stopper
joint: ST/NS 10/30
Sinónimos:
glass stopper, glass stoppers, stoppers
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.43
Materiales
ground glass
Junta
joint: ST/NS10/30
descripción
closed at bottom
Descripción general
Conforms to standard-taper specifications as outlined in ASTM E 675.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)