Documentos clave
Z188727
Supelco
Wheaton sample vials
clear, volume 12 mL, cap size 15 - 425, diam. × H 19 mm × 66 mm
Sinónimos:
Wheaton Test Tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
clear borosilicate glass vial
Características
closure type screw top vial
envase
pkg of 200 ea
tamaño del tapón
15 - 425
diám. × Al
19 mm × 66 mm
volumen
12 mL
color
clear
Adaptador
thread for 15-425
Descripción general
It is borosilicate glass vial, autoclavable, easy to sterilize, is used to contain substances to prevent contamination. Caps are to be ordered separtely for this product.
Vials are packaged in corrugated trays with partitions then shrink-wrapped to reduce particulate contamination.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)