Documentos clave
Z182168
Perfektum® three-way compression-nut stopcock
female Luer lock to male Luer lock to right-side 3.5 mm hose barb
About This Item
Código UNSPSC:
41122000
NACRES:
NB.03
Características
female Luer lock to male Luer lock to right-side 3.5 mm hose barb
hose barb for 1/8 to 3/16in. I.D. tubing
fabricante / nombre comercial
Cadence Science 6010
Descripción general
Water tested at 80 psi.
Información legal
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)